由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
光学活性
[α]20/D 36 to 44 °, c = 1% (w/v) in water
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
色
white
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6+/m1/s1
InChI Key
BJHIKXHVCXFQLS-PYWDMBMJSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S4887-VAR:
S4887-BULK:
S4887-250MG:
S4887-100MG:
S4887-500MG:
試験成績書(COA)