アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
protect from light
under inert gas
色
orange-brown
溶解性
DMSO: 12 mg/mL (orange solution)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN(C)S(=O)(=O)c1ccc2NC(=O)C(=C/c3cc4CCCCc4[nH]3)\c2c1
InChI
1S/C19H21N3O3S/c1-22(2)26(24,25)14-7-8-18-15(11-14)16(19(23)21-18)10-13-9-12-5-3-4-6-17(12)20-13/h7-11,20H,3-6H2,1-2H3,(H,21,23)/b16-10-
InChI Key
LOGJQOUIVKBFGH-YBEGLDIGSA-N
遺伝子情報
human ... SRC(6714)
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S9692-IP:
S9692-25MG:
S9692-5MG:
S9692-VAR:
S9692-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology