SAB1300695
Anti-CCDC5 (N-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
別名:
Anti-CCDC5, Anti-Coiled-coil domain-containing protein 5, Anti-Enhancer of invasion-cluster, Anti-HEI-C, Anti-HEIC
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(2)
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CCDC5(115106)
詳細
CCDC5 is regulator of spindle function and integrity during the metaphase-anaphase transition.
免疫原
CCDC5 (NP_612452, 7-42)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human CCDC5.
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human CCDC5.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)