分子量
43653 Da
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TP53(7157)
物理的形状
PBS(0.09% (W/V)アジ化ナトリウム含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Jan Code
SAB1306713-40TST:
SAB1306713-400UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)