Merck
SAB1406895
Sigma-Aldrich
抗KIAA0020抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
HLA-HA8, MGC8749, PEN, PUF6, XTP5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
IF
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~73.6 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KIAA0020(9933)
免疫原
KIAA0020 (AAH16137, 1 a.a. ~ 648 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEVKGKKQFTGKNTKTAQEKNRFHKNSDSGSSKTFPTRKVAKEGGPKVTSRNFEKSITKLGKKGVKQFKNKQQGDKSPKNKFQPANKFNKKRKFQPDGRSDESAAKKPKWDDFKKKKKELKQSRQLSDKTNYDIVVRAKQMWEILRRKDCDKEKRVKLMSDLQKLIQGKIKTIAFAHDSTRVIQCYIQYGNEEQRKQAFEELRDDLVELSKAKYSRNIVKKFLMYGSKPQIAEIIRSFKGHVRKMLRHAEASAIVEYAYNDKAILEQRNMLTEELYGNTFQLYKSADHPTLDKVLELQPEKLELIMDEMKQILTPMAQKEAVIKHSLVHKVFLDFFTYAPPKLRSEMIEAIREAVVYLAHTHDGARVAMHCLWHGTPKDRKVIVKTMKTYVEKVANGQYSHLVLLAAFDCIDDTKLVKQIIISEIISSLPSIVNDKYGRKVLLYLLSPRDPAHTVREIIEVLQKGDGNAHSKKDTEVRRRELLESISPALLSYLQEHAQEVVLDKSACVLVSDILGSATGDVQPTMNAIASLAATGLHPGGKDGELHIAEHPAGHLVLKWLIEQDKKMKENGREGCFAKTLVEHVGMKNLKSWASVNRGAIILSSLLQSCDLEVANKVKAALKSLIPTLEKTKSTSKGIEILLEKLST
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)