分子量
antigen 47 kDa
antigen 55 kDa
交差性
human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
proteolytically cleaved (Asp384)
遺伝子情報
human ... CASP8(841)
詳細
Anti-CSPN8 (Cleaved-Asp384) Antibody detects endogenous levels of fragment of activated CSPN8 (Cleaved-Asp384) protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Caspase 8.
Immunogen Range: 335-384
Immunogen Range: 335-384
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)