Merck
SAB4600004
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG (H+L), Biotin antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
34058011
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
biotin conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
mouse
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
An immunoglobulin has two heavy chain and two light chain connected by disulfide bond. It mainly helps in immune defense. It is a glycoprotein. IgG is a major class of immunoglobulin. Immunoglobulin G (IgG) participates in hypersensitivity type II and type III. Mouse has five immunoglobulin classes- IgM, IgG, IgA, IgD and IgGE. IgG has five subclasses- IgG1, IgG2a, IgG2b and IgG3. IgG helps in opsonization, complement fixation and antibody dependent cell mediated cytotoxicity.
特異性
Binds all mouse IgGs
免疫原
mouse IgG (H+L)
アプリケーション
Anti-Mouse IgG (H+L), Biotin, antibody has been used in immunocytochemical staining and western blotting.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、2 mg/mL BSA含有)
調製ノート
Protect from light.
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:btinfo@biotium.com
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4600004-50UL:
SAB4600004-250UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marta Portero-Tresserra et al.
Nutrients, 15(7) (2023-04-14)
Age-related neurobiological changes significantly affect hippocampal structure and function, such that the main cognitive impairments associated with aging are related to the integrity of this brain structure, including the deterioration in spatial object recognition (SOR) memory. Previous studies have shown
Spermatogonial stem cell markers and niche in equids.
Costa GMJ, et al.
PLoS ONE, 7(8), e44091-e44091 (2012)
Zeshi Li et al.
Nature chemistry, 13(5), 496-503 (2021-03-24)
The transmission of viruses from animal reservoirs to humans poses major threats to public health. Preparedness for future zoonotic outbreaks requires a fundamental understanding of how viruses of animal origin have adapted to binding to a cell surface component and/or
Isopsoralen-mediated suppression of bone marrow adiposity and attenuation of the adipogenic commitment of bone marrow-derived mesenchymal stem cells.
Wang J, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 39(3), 527-538 (2017)
Xingwang Zhao et al.
Science advances, 5(7), eaaw0315-eaaw0315 (2019-07-23)
B cell activation is regulated by the stimulatory or inhibitory co-receptors of B cell receptors (BCRs). Here, we investigated the signaling mechanism of Fc receptor-like 1 (FcRL1), a newly identified BCR co-receptor. FcRL1 was passively recruited into B cell immunological