安全性情報
SAB4600372
Sigma-Aldrich
Anti-Rabbit IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF750 antibody produced in donkey
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
donkey
品質水準
結合体
CF 750 conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rabbit
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
蛍光検出
λex 755 nm; λem 777 nm
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
This product is prepared by labeling highly cross-adsorbed donkey anti-rabbit IgG (H+L) with the near-IR fluorescent dye CF750, one of an outstanding series of CF dyes developed by Biotium. To minimize cross-reactivity, the antibody has been adsorbed against Bovine, Chicken, Goat, Guinea Pig, Syrian Hamster, Horse, Human, Mouse, Rat, and Sheep serum. Our CF750-labeled antibodies are suitable for flow cytometry with 633 nm excitation. Although the absorption peak of the conjugate is at 755 nm, excitation at 633 or 635 nm still yields excellent fluorescence. In fact, our CF750 antibody conjugates are brighter and more specific than antibodies labeled with APC-Alexa Fluor 750 tandem dye. CF750 is one of our three near-IR CF dyes. It is superior to other similar near-IR dyes, such as Alexa Fluor 750, IRDye and the DyLight near-IR dye. All of our near-IR CF dyes have combined advantages in brightness, photostability, specificity and novel features ideal for in vivo imaging, near-IR Western blotting and flow cytometry
特異性
Binds all rabbit IgGs (minimal cross-reaction with bovine, chicken, goat, guinea pig, hamster, horse, human, mouse, rat and sheep serum proteins)
免疫原
rabbit IgG (H+L)
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、0.2% BSA含有)
調製ノート
遮光してください。抗体溶液は使用前に穏やかに混ぜてください。
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:btinfo@biotium.com
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4600372-50UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)