安全性情報
SAB5200240
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Vacht antibody produced in mouse
clone S6-38, purified immunoglobulin
別名:
Anti-MGC12716,, Anti-Slc18a3, Anti-Vesicular Acetylcholine Transporter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
IHC
クローン:
S6-38, monoclonal
化学種の反応性:
human, rat, mouse
citations:
1
テクニック:
immunohistochemistry: suitable
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
S6-38, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human, rat, mouse
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... Slc18A3(6572)
特異性
No known cross-over to other proteins
免疫原
Synthetic peptide amino acids 521-532 of human VACht
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5200240-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Isabel Silva et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 313(2), F388-F403 (2017-04-28)
The direct detrusor relaxant effect of β