安全性情報
SAB5700837
Sigma-Aldrich
Anti-PAX6 antibody produced in rabbit
別名:
AN, AN2, ASGD5, D11S812E, FVH1, MGDA, PAX6, WAGR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
IF
WB
化学種の反応性:
mouse, rat, human
テクニック:
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
46
48
化学種の反応性
mouse, rat, human
濃度
0.24 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PAX6(5080)
詳細
This gene encodes a homeobox and paired domain-containing protein that binds DNA and functions as a regulator of transcription. Activity of this protein is key in the development of neural tissues, particularly the eye. This gene is regulated by multiple enhancers located up to hundreds of kilobases distant from this locus. Mutations in this gene or in the enhancer regions can cause ocular disorders such as aniridia and Peter′s anomaly. Use of alternate promoters and alternative splicing result in multiple transcript variants encoding different isoforms.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human PAX6 (NP_000271.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700837-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)