クローン
CL5414, monoclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human, mouse, rat
テクニック
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG1
Ensembl |ヒトアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PAX6(5080)
免疫原
Sequence
VSSFTSGSMLGRTDTALTNTYSALPPMPSFTMANNLPMQPPVPSQTSSYSCMLPTSPSVNGRSYDTYTPPHMQTHMNSQPMGTSGTTSTGLISPGVSVPVQVPGSEPDMSQYW
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
AMAB91372-100UL:
AMAB91372-25UL:
試験成績書(COA)
資料
胚性幹細胞(ES細胞)、多能性、転写因子、人工多能性幹細胞(iPS細胞)、生殖細胞、外胚葉、および内胚葉マーカーなどの幹細胞マーカー
Stem cell markers, including embryonic stem cell, pluripotency, transcription factors, induced PSCs, germ cells, ectoderm, and endoderm markers.