安全性情報
SAE0051
Sigma-Aldrich
Glycerol 3-phosphate Oxidase from Enterococcus sp.
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
別名:
sn-Glycerol 3-phosphate:oxygen 2-oxidoreductase, GPO, L-Glycerol 3-phosphate Oxidase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥35 unit/mg solid
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Glycerol 3-phosphate oxidase is a member of the cytoplasmic oxygen utilizing catabolic enzymes. It is usually a cytoplasmic protein, present in M. pneumoniae. It is produced from glycerophospholipids, that are normally found in the respiratory tract. Glycerol 3-phosphate oxidase helps to reduce dioxygen to water/hydrogen peroxide.
単位の定義
One unit will oxidize 1.0 micromole of L-glycerol 3-phosphate to dihydroxyacetone phosphate with the formation of H2O2 per min at pH 7.0 and 37 deg C.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SAE0051-VAR:
SAE0051-500UN:
SAE0051-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mollicutes: molecular biology and pathogenesis (2014)
Advances in Microbial Physiology: Volume 73, 73 (2018)