Merck
SM0431
Sigma-Aldrich
MISSION® shRNAマウス遺伝子ファミリーセット、レンチウイルス粒子
Phosphatases
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
品質水準
製品種目
MISSION®
保管温度
−70°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
レンチウイルス粒子(抜き取り試験でプレート力価測定)は、簡単に識別できるようにバーコードがついた 96ウェルプレートで販売されています。各遺伝子ファミリーセットの力価は抜き取り試験(クローンの10%)により確認されています。完全に力価確認されたセットもご購入いただけます。詳しくはRNAi@sial.comまでお問い合わせください。遺伝子ファミリーセットと一緒に、RefSeq、遺伝子の解説、遺伝子シンボル、クローンID、ヘアピン配列、遺伝子座同士のつながり、およびプレートマップポジションを収録したCDが付いてきます。
各MISSION shRNAクローンは、レンチウイルスプラスミドベクターpLKO.1-Puroのコンストラクト後に、大腸菌を形質転換しています。pLKO.1-Puroベクターには、細菌用抗生物質(アンピシリン)耐性遺伝子と哺乳動物用抗生物質(ピューロマイシン)耐性遺伝子が組み込まれており、細菌細胞株、哺乳類細胞株のどちらにも利用できます。各クローンセットは、独自のアルゴリズムを用いて各ターゲット遺伝子に対してデザインされた平均3~5のコンストラクトが含まれています。したがって、各遺伝子セットのうち少なくとも1クローンは70%以上のノックダウンレベルを示すため、これらのクローンセットを使用することにより、幅広いノックダウン効率が予測されます。これにより、遺伝子機能の消失の影響について幅広いノックダウン効率で検討できます。各shRNAコンストラクトはクローニングされており、ターゲット遺伝子に確実にマッチするよう配列が確認されております。
その他情報
TRCライブラリーは常にアップデートされているため、ご購入の時点での正確な遺伝子およびクローンの数は多少変更されている場合があります。
このほかにも多数の遺伝子ファミリーセットをご用意しています。遺伝子ファミリーセットのウェブサイトをご覧ください。
遺伝子数:219、クローン数:1086
法的情報
本製品の使用にはライセンス契約が1つ以上必要となります。詳細はhttp://sigmaaldrich.com/missionlicenseをご覧ください。
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Michel L Tremblay et al.
Cell metabolism, 7(2), 101-103 (2008-02-06)
FoxO transcription factors contribute to cardiac muscle remodeling and insulin signaling, but how they link insulin resistance and maladaptive heart hypertrophy remains unknown. A new study by Ni et al. (2007) shows that sustained activation of FoxO1 or FoxO3 in
Wiljan J A J Hendriks et al.
The FEBS journal, 275(5), 816-830 (2008-02-27)
Some 40-odd genes in mammals encode phosphotyrosine-specific, 'classical' protein tyrosine phosphatases. The generation of animal model systems and the study of various human disease states have begun to elucidate the important and diverse roles of protein tyrosine phosphatases in cellular
Courtney G Woods et al.
Toxicology and applied pharmacology, 238(1), 27-36 (2009-04-21)
Hypochlorous acid (HOCl) is potentially an important source of cellular oxidative stress. Human HOCl exposure can occur from chlorine gas inhalation or from endogenous sources of HOCl, such as respiratory burst by phagocytes. Transcription factor Nrf2 is a key regulator
Yixiao Zou et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(29), 10429-10439 (2015-07-24)
Axonal growth and neuronal rewiring facilitate functional recovery after spinal cord injury. Known interventions that promote neural repair remain limited in their functional efficacy. To understand genetic determinants of mammalian CNS axon regeneration, we completed an unbiased RNAi gene-silencing screen
Joshua P Klopper et al.
Molecular cancer, 8, 16-16 (2009-03-10)
Metastatic melanoma has a high mortality rate and suboptimal therapeutic options. Molecular targeting may be beneficial using the rexinoid LGD1069, a retinoid x receptor selective agonist, and thiazolidinediones (TZD), PPARgamma selective ligands, as novel treatments. Mouse xenograft models with human