アッセイ
≥95% (LC/MS-UV)
フォーム
solid
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
C/C(CC[C@]1(C)[C@@H](C)C(CC[C@H]1C)=O)=C\CC2=C(O)C(C=O)=C(C)C(Cl)=C2O
InChI
1S/C23H31ClO4/c1-13(10-11-23(5)14(2)7-9-19(26)16(23)4)6-8-17-21(27)18(12-25)15(3)20(24)22(17)28/h6,12,14,16,27-28H,7-11H2,1-5H3/b13-6+/t14-,16+,23+/m1/s1
InChI Key
IJEHYEVNWOYGMS-WGUBEYSISA-N
詳細
Natural product derived from fungal source.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)