SML0029
グリコピロラート
≥98% (HPLC)
別名:
α-シクロペンチルマンデル酸 エステル ウィト 3-ヒドロキシ-1,1-ジメチルピロリジニウム ブロミド, 1-メチル-3-ピロリジル α-シクロペンチルマンデラート メトブロミド, 1-メチル-3-ピロリジルα-フェニル-α-シクロペンチルグリコラート メトブロミド, 3-(2-フェニル-2-シクロペンチルグリコロイルオキシ)-1,1-ジメチルピロリジニウム ブロミド, 3-ヒドロキシ-1,1-ジメチルピロリジニウム 臭化物 α-シクロペンチルマンデラート, AHR-504, Copyrrolate, Gastrodyn, NSC 250836, NSC 251251, NSC 251252, NVA-237, 臭化グリコピロニウム
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to tan
溶解性
H2O: ≥24 mg/mL
オーガナイザー
Novartis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Br-].C[N+]1(C)CCC(C1)OC(=O)C(O)(C2CCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H28NO3.BrH/c1-20(2)13-12-17(14-20)23-18(21)19(22,16-10-6-7-11-16)15-8-4-3-5-9-15;/h3-5,8-9,16-17,22H,6-7,10-14H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
VPNYRYCIDCJBOM-UHFFFAOYSA-M
遺伝子情報
human ... CHRM1(1128) , CHRM3(1131)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SML0029-BULK:
SML0029-25MG:
SML0029-5MG:
SML0029-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)