Merck
SML0063
Sigma-Aldrich
Q-VD-OPh 水和物
≥95% (HPLC), powder, pan-caspase inhibitor
別名:
5-(2,6-ジフルオロフェノキシ)-3-[[3-メチル-1-オキソ-2-[(2-キノリニルカルボニル)アミノ]ブチル]アミノ]-4-オキソ-ペンタン酸 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H25F2N3O6 · xH2O
CAS番号:
分子量:
513.49 (anhydrous basis)
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
Q-VD-OPh 水和物, ≥95% (HPLC)
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to light brown
溶解性
DMSO: ≥14 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(NC(C(C)C)C(NC(C(COC1=C(F)C=CC=C1F)=O)CC(O)=O)=O)C2=NC3=CC=CC=C3C=C2.[H]O[H]
InChI
1S/C26H25F2N3O6.H2O/c1-14(2)23(31-25(35)19-11-10-15-6-3-4-9-18(15)29-19)26(36)30-20(12-22(33)34)21(32)13-37-24-16(27)7-5-8-17(24)28;/h3-11,14,20,23H,12-13H2,1-2H3,(H,30,36)(H,31,35)(H,33,34);1H2/t20-,23-;/m0./s1
InChI Key
ONOTWLLTFZMERH-WCRWPNQISA-N
アプリケーション
Q-VD-OPh水和物は以下の用途に使用されています:
  • 尿路上皮がん細胞(UCC)の細胞死を阻害する汎カスパーゼ阻害剤として
  • UC細胞において標準カスパーゼ依存のアポトーシスを誘発するため
  • カスパーゼ-3およびポリ(ADP-リボース)ポリメラーゼ-1(PARP-1)をブロックするため
  • ヒト上皮細胞中でのアポトーシスとネクローシスに対するEspZエフェクタータンパク質の保護役割を研究するため
生物化学的/生理学的作用
Q-VD-OPhは、カスパーゼに依存するアポトーシスから細胞を保護する強力な汎カスパーゼ阻害剤です。Q-VD-OPhは、FMKに基づくカスパーゼ阻害剤よりも水溶液中での安定性、細胞透過性、有効性に優れ、細胞毒性作用を単独で示すことはありません。
汎カスパーゼ阻害剤です。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のカスパーゼのページに収載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
本化合物はアポトーシス研究に主眼を置いた製品です。ここをクリックしてくださいさらに多くのアポトーシス向け製品をご覧になれます。他の研究分野の生理活性小分子についてさらに詳しくお知りになりたいときはsigma.com/discover-bsmをクリックしてください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0063-1MG:
SML0063-BULK:
SML0063-5MG:
SML0063-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Inhibition of class I histone deacetylases 1 and 2 promotes urothelial carcinoma cell death by various mechanisms
Pinkerneil M, et al.
Molecular Cancer Therapeutics, 15(2), 299-312 (2016)
Jennifer Lising Roxas et al.
Infection and immunity, 80(11), 3850-3857 (2012-08-22)
The diarrheagenic pathogen enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) limits the death of infected enterocytes early in infection. A number of bacterial molecules and host signaling pathways contribute to the enhanced survival of EPEC-infected host cells. EspZ, a type III secreted effector
Anne Slomp et al.
Cell death & disease, 12(3), 229-229 (2021-03-05)
Multiple myeloma (MM), a treatable but incurable malignancy, is characterized by the growth of clonal plasma cells in protective niches in the bone marrow. MM cells depend on expression of BCL-2 family proteins, in particular MCL-1, for survival. The regulation
Combined inhibition of BET proteins and class I HDACs synergistically induces apoptosis in urothelial carcinoma cell lines
Holscher A S, et al.
Clinical epigenetics, 10(1) (2018)
The cyanobacterial metabolite nocuolin A is a natural oxadiazine that triggers apoptosis in human cancer cells
Voracova K, et al.
PLoS ONE, 12(3), e0172850-e0172850 (2017)
資料
Agents reported to activate cellular caspases include chemotherapeutic drugs, TNF receptor agonists, and other enzymes. Inhibitors of apoptosis were the first identified endogenous caspase inhibitors.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.