Merck
SML0202
Sigma-Aldrich
DPH
≥98% (HPLC)
別名:
5-(1,3-ジアリール-1H-ピラゾール-4-イル)ヒダントイン, 5-[3-(4-フルオロフェニル)-1-フェニル-1H-ピラゾール-4-イル]-2,4-イミダゾリジンジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H13FN4O2
CAS番号:
分子量:
336.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to tan
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)-c2nn(cc2C3NC(=O)NC3=O)-c4ccccc4
InChI
1S/C18H13FN4O2/c19-12-8-6-11(7-9-12)15-14(16-17(24)21-18(25)20-16)10-23(22-15)13-4-2-1-3-5-13/h1-10,16H,(H2,20,21,24,25)
InChI Key
MPQWYPLPWGUMJE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
DPHは、c-Ablチロシンキナーゼを介した細胞シグナル伝達研究に使用できます。
生物化学的/生理学的作用
DPHは、c-Ablの強力な活性化物質であり、細胞透過性を有しています。DPHはc-Ablのミリストイル結合部位に結合し、c-Ablのキナーゼ活性を賦活します。この化合物は、c-Ablやその下流の基質であるCrkのリン酸化を刺激します。
DPHは、c-Ablチロシンキナーゼのミリストイル結合部位の立体構造に結合し、変化します。c-Ablの活性化を刺激する強力な酵素および細胞活性を示します。
特徴および利点
この化合物は、キナーゼホスファターゼ生物学研究に使用するための製品です。その他のキナーゼホスファターゼ生物学製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の研究分野向けの生理活性小分子の詳細については、sigma.com/discover-bsmをご覧ください。
本化合物は、受容体分類およびシグナル伝達ハンドブックの、PKCのページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0202-BULK:
SML0202-25MG:
SML0202-IP:
SML0202-5MG:
SML0202-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yuki Okada et al.
ACS chemical neuroscience, 10(1), 563-572 (2018-10-23)
The abnormal aggregation of amyloid β-protein (Aβ) is considered central in the pathogenesis of Alzheimer's disease. We focused on membrane-mediated amyloidogenesis and found that amyloid fibrils formed on monosialoganglioside GM1 clusters were more toxic than those formed in aqueous solution.
Tingting Liu et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 41(2), 819-834 (2017-02-20)
EphB4 belongs to the largest family of Eph receptor tyrosine kinases. It contributes to a variety of pathological progresses of cancer malignancy. However, little is known about its role in neural stem cells (NSCs). This study examined whether EphB4 is
R M Wilson et al.
Nature communications, 7, 13723-13723 (2016-12-14)
Peatlands contain one-third of soil carbon (C), mostly buried in deep, saturated anoxic zones (catotelm). The response of catotelm C to climate forcing is uncertain, because prior experiments have focused on surface warming. We show that deep peat heating of
Jingsong Yang et al.
Chemistry & biology, 18(2), 177-186 (2011-02-23)
c-Abl kinase activity is regulated by a unique mechanism involving the formation of an autoinhibited conformation in which the N-terminal myristoyl group binds intramolecularly to the myristoyl binding site on the kinase domain and induces the bending of the αI
Bhagyashree D Rao et al.
Chemistry and physics of lipids, 201, 41-49 (2016-11-09)
The fundamental mechanism behind the action of local anesthetics is still not clearly understood. Phenylethanol (PEtOH) is a constituent of essential oils with a pleasant odor and can act as a local anesthetic. In this work, we have explored the
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology