Merck
SML0272
Sigma-Aldrich
エチフォキシン 塩酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
6-クロロ-2-(エチルアミノ)-4-メチル-4-フェニル-4H-3,1-ベンゾオキサジン 塩酸塩, 6-クロロ-2-N-エチル-4-メチル-4-フェニル-4H-3,1-ベンゾオキサジン-2-アミン 塩酸塩, HOE-36801 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H17ClN2O · HCl
CAS番号:
分子量:
337.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: ≥5 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.CCNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(C)(O1)c3ccccc3
InChI
1S/C17H17ClN2O.ClH/c1-3-19-16-20-15-10-9-13(18)11-14(15)17(2,21-16)12-7-5-4-6-8-12;/h4-11H,3H2,1-2H3,(H,19,20);1H
InChI Key
SCBJXEBIMVRTJE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
エチホキシン塩酸塩は、α細胞株(αTC1)におけるインスリン発現に対する自身の作用を検討するためのγ-アミノ酪酸(GABA)受容体作動薬として用いられています。
生物化学的/生理学的作用
エチフォキシンは、軸索再生を促進する抗不安抗けいれん薬です。エチフォキシンは、ベンゾジアゼピンとは異なる標的部位であるGABAA受容体複合体のβ2およびβ3サブユニットに結合し、以前は末梢またはミトコンドリアのベンゾジアゼピン受容体として知られていた輸送体タンパク質(18 kDa)TSPOに結合します。 TSPOは、コレステロールをミトコンドリア外膜からミトコンドリア内膜に運びます。これはステロイド合成の律速段階です。 その抗不安作用にはGABAA受容体とTSPOが関与しますが、エチフォキシンの神経再生作用には主にTSPOが関与します。′
特徴および利点
この化合物はHandbook of Receptor Classification and Signal TransductionのGABAA Receptorsのページに取り上げられています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
この化合物は、神経科学研究に主眼を置いた製品です。神経科学で取り上げられる製品をもっとお探しになりたい方はここをクリック。他の研究分野用の生理活性小分子についてさらに詳しくお知りになりたいときはsigma.com/discover-bsmをクリックしてください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0272-VAR:
SML0272-50MG:
SML0272-BULK:
SML0272-10MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Artemisinins target GABAA receptor signaling and impair alpha cell identity
Li J, et al.
Cell, 168(1-2), 86-100 (2017)
Hui Zhang et al.
Brain research bulletin, 165, 178-184 (2020-10-20)
The translocator protein (TSPO), once known as peripheral-type benzodiazepine receptor, was reported to be related with several physiological functions. Etifoxine is a clinically available anxiolytic drug, and has recently shown neuroprotective effects as a TSPO ligand. The aim of the
Jin Li et al.
Cell, 168(1-2), 86-100 (2016-12-06)
Type 1 diabetes is characterized by the destruction of pancreatic β cells, and generating new insulin-producing cells from other cell types is a major aim of regenerative medicine. One promising approach is transdifferentiation of developmentally related pancreatic cell types, including glucagon-producing
資料
お客様の研究ニーズを満たす、GABAA受容体に関連した多数の製品をご用意しています。
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究