Merck
SML0339
Sigma-Aldrich
Tideglusib
≥98% (HPLC)
別名:
4-ベンジル-2-(ナフタレン-1-イル)-[1,2,4]チアジアゾリジン-3,5-ジオン, NP-12, NP031112
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H14N2O2S
CAS番号:
分子量:
334.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: >15 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1SN(C(=O)N1Cc2ccccc2)c3cccc4ccccc34
InChI
1S/C19H14N2O2S/c22-18-20(13-14-7-2-1-3-8-14)19(23)24-21(18)17-12-6-10-15-9-4-5-11-16(15)17/h1-12H,13H2
InChI Key
PMJIHLSCWIDGMD-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GSK3B(2932)
アプリケーション
Tideglusibは以下の用途に使用されています。
  • ADP-GloTMキナーゼアッセイの標準化合物として
  • GSK-3のアロステリック阻害剤としてβ 心筋再構築と血管新生に及ぼす影響を研究するために
  • 線維芽細胞を8量体結合転写因子-4 (OCT4)+に変換する分化剤(具体的にはグリコーゲンシンターゼキナーゼ(GSK)-3β阻害剤)、および血管内皮増殖因子受容体-2(VEGFR-2/胎児肝キナーゼ-1 (FLK1)+細胞として。
生物化学的/生理学的作用
NP031112またはNP-12とも呼ばれるチデグルシブは、幹細胞研究および神経変性疾患で研究される重要なキナーゼである、グリコーゲンシンターゼキナーゼ-3(GSK3)の強力な非ATP競合阻害剤です。現在、アルツハイマー病および進行性核上性麻痺(PSP)の臨床試験中です。チデグルシブは、タウたんぱく質のリン酸化とアミロイドプラークの蓄積を減らし、海馬および嗅内皮質ニューロンの損失を減らし、空間記憶障害を改善します。また、さまざまな動物モデルで神経保護および抗炎症活性を示しています。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のGSK-3のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0339-50MG:
SML0339-IP:
SML0339-VAR:
SML0339-10MG:
SML0339-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
The allosteric glycogen synthase kinase-3 inhibitor NP12 limits myocardial remodeling and promotes angiogenesis in an acute myocardial infarction model
Baruah J, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 292(50), 20785-20798 (2017)
Combined Shape-Based Screening and Molecular Docking Approach
Chauhan N, et al.
International Journal of Pharmaceutical Sciences and Drug Research, 9(3), 145-148 (2017)
Chromatin-modifying agents convert fibroblasts to OCT4+ and VEGFR-2+ capillary tube-forming cells
Wary A, et al.
Testing, 12(5), e0176496-e0176496 (2017)
Pottayil G Sasikumar et al.
Molecular cancer therapeutics, 18(6), 1081-1091 (2019-04-25)
Pioneering success of antibodies targeting immune checkpoints such as PD-1 and CTLA4 has opened novel avenues for cancer immunotherapy. Along with impressive clinical activity, severe immune-related adverse events (irAE) due to the breaking of immune self-tolerance are becoming increasingly evident
資料
Glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) is a highly conserved family of serine/threonine kinases for over 100 proteins in many pathways. See a list of accepted GSK-3 modulators and related products.