Merck
SML0341
Sigma-Aldrich
インポータゾール
≥98% (HPLC)
別名:
N-(1-フェニルエチル)-2-(ピロリジン-1-イル)キナゾリン-4-アミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H22N4
CAS番号:
分子量:
318.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: >5 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C1=CC=CC=C1)NC2=NC(N3CCCC3)=NC4=C2C=CC=C4
InChI
1S/C20H22N4/c1-15(16-9-3-2-4-10-16)21-19-17-11-5-6-12-18(17)22-20(23-19)24-13-7-8-14-24/h2-6,9-12,15H,7-8,13-14H2,1H3,(H,21,22,23)
InChI Key
HKGJEZIGDHFJFL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
インポータゾールは、以下に使用されています:
  • インポーチン-βの阻害、およびワクシニア関連キナーゼ3(VRK3)による熱ショックタンパク質70(HSP70)の核局在化のメカニズムの解明
  • WT HNF4α、S78A、およびS78Dなどの発現ベクターでトランスフェクションしたCOS-7細胞への影響を調べる研究
  • CREB-制御共因子1(CRTC1)が従来の核局在配列(NLS)依存的機構によって核内に輸送されるかどうかを調べるためのKPNB阻害剤
  • 胚治療におけるインポーチンβの機能阻害剤
  • リン酸化p53-RSの核内転位を阻害するためのトランスフェクト済みH1299細胞の処理に対するインポーチン阻害剤
生物化学的/生理学的作用
インポータゾールは、インポーチン-β輸送受容体の阻害剤です。静止期において、輸送受容体インポーチン-βは、積荷を核内へ輸送し、そこでRanGTPがそれらを放出します。インポータゾールは、インポーチンとRNAの相互作用を阻害するようです。インポータゾールは、他の輸送体の中で選択的です。化合物は細胞内に輸送されますが、外に出ません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0341-IP:
SML0341-25MG:
SML0341-5MG:
SML0341-VAR:
SML0341-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
High fat diet-induced oxidative stress blocks hepatocyte nuclear factor 4alpha and leads to hepatic steatosis in mice
Yu D, et al.
Journal of Cellular Physiology, 233(6), 4770-4782 (2018)
Essential elements for translation: the germline factor Vasa functions broadly in somatic cells
Yajima M and Wessel GM
Development, 142(11), 1960-1970 (2015)
VRK3-mediated nuclear localization of HSP70 prevents glutamate excitotoxicity-induced apoptosis and Abeta accumulation via enhancement of ERK phosphatase VHR activity
Song H, et al.
Scientific reports, 6, 38452-38452 (2016)
Mutant p53 gains its function via c-Myc activation upon CDK4 phosphorylation at serine 249 and consequent PIN1 binding
Liao P, et al.
Molecular Cell, 68(6), 1134-1146 (2017)
Shengping Huang et al.
The Journal of biological chemistry, 296, 100117-100117 (2020-11-26)
Kinesin is part of the microtubule-binding motor protein superfamily, which serves important roles in cell division and intraorganellar transport. The heterotrimeric kinesin-2, consisting of the heterodimeric motor subunits, kinesin family member 3A/3B (KIF3A/3B), and kinesin-associated protein 3 (KAP3), is highly