安全性情報
SML0638
Sigma-Aldrich
S0859
≥98% (HPLC)
別名:
2-Chloro-N-[[2′-[(cyanoamino)sulfonyl][1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-N-[(4-methylphenyl)methyl]-benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H24ClN3O3S
CAS番号:
分子量:
530.04
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to light brown
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(NC#N)c1c(cccc1)c2ccc(cc2)CN(Cc4ccc(cc4)C)C(=O)c3c(cccc3)Cl
InChI
1S/C29H24ClN3O3S/c1-21-10-12-22(13-11-21)18-33(29(34)26-7-2-4-8-27(26)30)19-23-14-16-24(17-15-23)25-6-3-5-9-28(25)37(35,36)32-20-31/h2-17,32H,18-19H2,1H3
InChI Key
ITDBPOSLOROLMT-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
S0859 helps to prevent the depolarization-induced alkalinization (DIA) in astrocytes.
S0859 is a selective high-affinity generic inhibitor of the Na+/HCO3- sodium bicarbonate co-transporter (NBC). S0859 does not inhibit Na+-H+ exchange (NHE).
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0638-VAR:
SML0638-BULK:
SML0638-25MG:
SML0638-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Na+/HCO3? co-transporter is protective during ischemia in astrocytes.
Yao H, et al.
Neuroscience, 339, 329-337 (2016)