アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(C(C=C1)=CC=C1C(C=C2)=CC=C2OC(N(C)CC3=CC(C4=CC=NC=C4)=CC=C3)=O)=O
InChI
1S/C29H26N2O4/c1-3-34-28(32)25-9-7-22(8-10-25)23-11-13-27(14-12-23)35-29(33)31(2)20-21-5-4-6-26(19-21)24-15-17-30-18-16-24/h4-19H,3,20H2,1-2H3
InChI Key
AKIIPHDGVCFVCC-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1179-25MG:
SML1179-BULK:
SML1179-5MG:
SML1179-VAR:
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.