Merck
SML2170
Sigma-Aldrich
HX531
≥98% (HPLC)
別名:
4-(5H-2,3-(2,5-dimethyl-2,5-hexano)-5-methyl- 8-nitrodibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-yl)benzoic acid, 4-(7,8,9,10-Tetrahydro-5,7,7,10.10-pentamethyl-2-nitro-5H-benzo[b]naphtho[2,3-e][1,4]-diazepin-12-yl)-benzoic acid, HX 531, HX-531
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H29N3O4
CAS番号:
分子量:
483.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
yellow to orange
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C1=CC2=C(C(C)(CCC2(C)C)C)C=C13)C(C=C4)=C(N=C3C5=CC=C(C=C5)C(O)=O)C=C4[N+]([O-])=O
InChI
1S/C29H29N3O4/c1-28(2)12-13-29(3,4)22-16-25-20(15-21(22)28)26(17-6-8-18(9-7-17)27(33)34)30-23-14-19(32(35)36)10-11-24(23)31(25)5/h6-11,14-16H,12-13H2,1-5H3,(H,33,34)
InChI Key
SXKPGYKPQPYJER-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
HX-531 is a potent antagonist of the retinoid X receptor (RXR) with an IC50 value of 18 nM. HX531 has been used in many studies of the various effects of retinoids and RXR activity in diseases such as diabetes, Parkinson′s disease, often as a control for agonists such as Bexarotene. It was recently shown to promote white adipogenic differentiation and inhibit both basal and Bexarotene-induced brown adipogenic differentiation.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2170-VAR:
SML2170-BULK:
SML2170-25MG:
SML2170-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4