SML2971
K03861
≥98% (HPLC)
別名:
1-[4-(2-Aminopyrimidin-4-yloxy)phenyl]-3-[4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-trifluoromethylphenyl]urea, AUZ 454, AUZ-454, AUZ454, CCG 269702, CCG-269702, CCG269702, K 03861, K-03861, N-[4-[(2-Amino-4-pyrimidinyl)oxy]phenyl]-N′-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]urea
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)Nc3ccc(cc3)Oc4n[c]([nH]cc4)=N)CN2CCN(CC2)C
InChI
1S/C24H26F3N7O2/c1-33-10-12-34(13-11-33)15-16-2-3-18(14-20(16)24(25,26)27)31-23(35)30-17-4-6-19(7-5-17)36-21-8-9-29-22(28)32-21/h2-9,14H,10-13,15H2,1H3,(H2,28,29,32)(H2,30,31,35)
InChI Key
PWDLXPJQFNVTNL-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2971-25MG:
SML2971-VAR:
SML2971-5MG:
SML2971-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)