SML3088
MRK-016
≥98% (HPLC)
別名:
3-(1,1-Dimethylethyl)-7-(5-methyl-3-isoxazolyl)-2-[(1-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)methoxy]-pyrazolo[1,5-d][1,2,4]triazine, 3-tert-Butyl-7-(5-methylisoxazol-3-yl)-2-(1-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-ylmethoxy)-pyrazolo[1,5-d][1,2,4]triazine, MRK 016, MRK016
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C1=C2C=NN=C(N2N=C1OCC3=NC=NN3C)C4=NOC(C)=C4)C
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3088-BULK:
SML3088-VAR:
SML3088-5MG:
SML3088-25MG:
試験成績書(COA)