アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.Cl.CN1CCN(CCCCN2C(=O)CN(\N=C/c3ccc(o3)-c4cccc(Cl)c4)C2=O)CC1
InChI
1S/C23H28ClN5O3.2ClH/c1-26-11-13-27(14-12-26)9-2-3-10-28-22(30)17-29(23(28)31)25-16-20-7-8-21(32-20)18-5-4-6-19(24)15-18;;/h4-8,15-16H,2-3,9-14,17H2,1H3;2*1H/b25-16-;;
InChI Key
SUHOTCCGXXEWJN-DSHYBBOZSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0353-25MG:
SML0353-BULK:
SML0353-VAR:
SML0353-5MG:
試験成績書(COA)
資料
We offer many products related to potassium channels for your research needs.