アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
色
off-white to tan
溶解性
H2O: >20 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CCCCCCCN(CC)CCCC(O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1.CCCCCCCN(CC)CCCC(O)c2ccc(NS(C)(=O)=O)cc2
InChI
1S/2C20H36N2O3S.C4H4O4/c2*1-4-6-7-8-9-16-22(5-2)17-10-11-20(23)18-12-14-19(15-13-18)21-26(3,24)25;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*12-15,20-21,23H,4-11,16-17H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
InChI Key
PCIOHQNIRPWFMV-WXXKFALUSA-N
遺伝子情報
human ... KCNH2(3757)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
I9910-VAR:
I9910-10MG:
I9910-50MG:
I9910-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)