Merck
SML3111
Sigma-Aldrich
ETP-47799
≥98% (HPLC)
別名:
CDK8/19i-47799, CDK8/19i-CNIO-47799, ETP 47799, ETP47799, Lck-IN-1, N-Propyl-3-(4-pyridinyl)imidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H15N5
CAS番号:
分子量:
253.30
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCNC1=NN2C(C=C1)=NC=C2C3=CC=NC=C3
生物化学的/生理学的作用
ETP-47799 is a potent and CDK8-/CDK19-selective cyclin-dependent kinase inhibtor (CDK8/19 IC50 = 2.9/14.1 nM; CDK1/5/9 IC50 = 275/239/124 nM; CDK2/4/6/7 IC50 >1 μM; GSK3β IC50 = 3.14 μM) with additional potency against PDGFRα (IC50 = 3.5 nM). ETP-47799 ( 0.4 μM or 1.1 μM) induces and stabilizes the naive state of murine and human pluripotent stem cells (PSCs) with better efficiency than the commonly used MEK/GSK3 inhibitor cocktail (1μM PD0325901, 1.5μM CHIR 99021).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)