安全性情報
SML3338
Sigma-Aldrich
NF-56-EJ40
≥98% (HPLC)
別名:
2-(2-(4′-((4-Methylpiperazin-1-yl)methyl)biphenyl-3-ylcarboxamido)phenyl)acetic acid, 2-(2-(4′-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)-[1,1′-biphenyl]-3-carboxamido)phenyl)acetic acid, 2-[[[4′-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl][1,1′-biphenyl]-3-yl]carbonyl]amino]-benzeneacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H29N3O3
CAS番号:
分子量:
443.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
High-affinity, human-selective SUCNR1 (GPR91) antagonist that blocks human GPR91-mediated cellular signaling with no activity towards rat species.
NF-56-EJ40 is a high-affinity, potent and human species-selective succinate receptor SUCNR1 (GPR91) antagonist (human GPR91 Ki/KD = 17.4/33 nM; GTPγS assay IC50 = 25 nM/human, >100 μM/rat). Extracellular succinate is reported to hyperpolarize M2 macrophages through GPR91-mediated Gq signaling, blockable by NF-56-EJ40 (1 μM) or Gq inhibitor YM-254890 (1 μM).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3338-5MG:
SML3338-BULK:
SML3338-25MG:
SML3338-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)