リコンビナント
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
形状
aqueous solution
比活性
≥2228 pmol/min-μg
分子量
43 kDa
濃度
>1 mg/mL
テクニック
activity assay: suitable
溶解性
water: soluble
適合性
suitable for molecular biology
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
life science and biopharma
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CTSB(1508)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
物理的形状
調製ノート
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRP0289-VAR:
SRP0289-10UG:
SRP0289-BULK:
試験成績書(COA)