安全性情報
SRP0678
Sigma-Aldrich
DYRKTIDE
≥95% (HPLC), lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
製品名
DYRKTIDE, ≥95% (HPLC)
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized powder
分子量
1791.15
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
アプリケーション
Useful as a substrate for DYRK family kinases.
生物化学的/生理学的作用
The synthetic peptide (RRRFRPASPLRGPPK) contains a serine/threonine protein kinase phosphorylation site and is routinely evaluated as a substrate for DYRK family kinases.
シーケンス
RRRFRPASPLRGPPK
再構成
Reconstitute in 20mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
保管および安定性
Store diluted product in aliquots at -20 °C. Avoid freeze/thaw cycles. Stability: >1yr at -20 °C.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP0678-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)