安全性情報
SRP3045
Sigma-Aldrich
フォリスタチン ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
FS, アクチビン結合タンパク質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
0.1-0.4 μg/mL
分子量
31.5 kDa
包装
pkg of 20 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<1.0 EU/μg endotoxin, tested
white to off-white
適合性
suitable for molecular biology
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... FST(10468)
詳細
フォリスタチンは、TGF-bファミリーのリガンドに結合し、リガンドがシグナル伝達受容体に接近するのを阻害することによってその活性を制御する分泌型タンパク質です。もともとは、下垂体ホルモンFSH(卵胞刺激ホルモン)の発現と分泌を抑制する活性を有するアクチビンの拮抗剤として発見されました。天然のアンタゴニストであることに加えて、フォリスタチンは、BMP-2、BMP-4、BMP-6、BMP-7、ミオスタチン、GDF-11、TGF-b1などの他のTGF-bリガンドの活性を阻害することができます。フォリスタチンは、下垂体、卵巣、子宮内膜の脱落膜細胞、他の一部の組織で発現されます。組み換えヒトフォリスタチンは、31.5 kDaのタンパク質で、288個のアミノ酸で構成されています。一次構造には、3つのシステイン豊富なドメイン(FSドメイン)が含まれ、各FSドメインの後にプロテアーゼ阻害性カザールドメインが続きます。
アプリケーション
Follistatin human has been used to suppress myostatin signaling. It has also been used as an inhibitor of activin A.
生物化学的/生理学的作用
フォリスタチンは、TGF-bファミリーのリガンドに結合し、リガンドがシグナル伝達受容体に接近するのを阻害することによってその活性を制御する分泌型タンパク質です。組み換えヒトフォリスタチンは、31.5 kDaのタンパク質で、288個のアミノ酸で構成されています。一次構造には、3つのシステイン豊富なドメイン(FSドメイン)が含まれ、各FSドメインの後にプロテアーゼ阻害性カザールドメインが続きます。
シーケンス
GNCWLRQAKN GRCQVLYKTE LSKEECCSTG RLSTSWTEED VNDNTLFKWM IFNGGAPNCI PCKETCENVD CGPGKKCRMN KKNKPRCVCA PDCSNITWKG PVCGLDGKTY RNECALLKAR CKEQPELEVQ YQGRCKKTCR DVFCPGSSTC VVDQTNNAYC VTCNRICPEP ASSEQYLCGN DGVTYSSACH LRKATCLLGR SIGLAYEGKC IKAKSCEDIQ CTGGKKCLWD FKVGRGRCSL CDELCPDSKS DEPVCASDNA TYASECAMKE AACSSGVLLE VKHSGSCN
物理的形状
Lyophilized from 10 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, pH 7.5.
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。水で0.1~1.0 mg/mLに復元してください。ボルテックスは使用しないでください。水溶液は2~8°Cで最長1週間保存できます。長期保存には、担体タンパク質(0.1% BSAなど)含有バッファーでさらに希釈し、1回の使用量ずつに分注して-20~-80°Cで保存することを推奨します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRP3045-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Inouye et al.
Endocrinology, 129(2), 815-822 (1991-08-01)
Follistatin is a glycosylated monomeric protein originally isolated from ovarian follicular fluid based on its ability to specifically inhibit pituitary FSH release. To further explore the physiological role of follistatin, we have expressed recombinant human follistatins with 315 (rhFS-315) and
Regulation of ovarian function by the TGF-beta superfamily and follistatin.
Lin SY, et al.
Reproduction (Cambridge, England), 126, 133-148 (2003)
Myostatin knockout drives browning of white adipose tissue through activating the AMPK-PGC1a-Fndc5 pathway in muscle.
Shan T, et al.
Faseb Journal, 27, 1981-1989 (2013)
Serum Levels of Follistatin Are Positively Associated With Serum-Free Thyroxine Levels in Patients With Hyperthyroidism or Euthyroidism.
Tseng FY, et al.
Medicine, 95, e2661-e2661 (2016)
Ashlee W Harris et al.
Neuromuscular disorders : NMD, 25(9), 699-705 (2015-06-10)
Spinal muscular atrophy (SMA), a leading genetic cause of pediatric death in the world, is an early-onset disease affecting the motor neurons in the anterior horn of the spinal cord. This degeneration of motor neurons leads to loss of muscle