安全性情報
STS0100
Sigma-Aldrich
Antifoam L-30 Emulsion
aqueous-silicone emulsion
別名:
Antifoam L-30 Emulsion
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161901
NACRES:
NA.21
品質水準
含みます
emulsifier
詳細
Antifoam is also known as defoamer. It is a chemical additive that reduces and hinders the formation of foam in industrial process liquids. It is used to prevent formation of foam or is added to break foam that is already formed.
包装
100, 250, 500 mL in poly bottle
その他情報
A 30% aqueous emulsion
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
STS0100-100ML:
STS0100-VAR:
STS0100-250ML:
STS0100-500ML:
STS0100-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)