Merck
T0261
Sigma-Aldrich
チアンフェニコール
別名:
D-threo-2,2-ジクロロ-N-(β-ヒドロキシ-α-[ヒドロキシメチル]-4-[メチルスルホニル]フェネチル)アセトアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15Cl2NO5S
CAS番号:
分子量:
356.22
Beilstein:
2819542
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51284303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
フォーム
powder
品質水準
white to off-white
溶解性
ethanol: soluble 50 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
SMILES記法
CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C12H15Cl2NO5S/c1-21(19,20)8-4-2-7(3-5-8)10(17)9(6-16)15-12(18)11(13)14/h2-5,9-11,16-17H,6H2,1H3,(H,15,18)/t9-,10-/m1/s1
InChI Key
OTVAEFIXJLOWRX-NXEZZACHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:フェニコール
アプリケーション
チアムフェニコールは、男性の軟性下疳および無併発性の淋疾の治療に使用されている抗生物質です。 チアムフェニコールは、50Sリボソームサブユニットの23S rRNAに関連するペプチジルトランスフェラーゼ活性のレベルでの細菌タンパク質合成の研究に使用されています。 チアムフェニコールは、クロラムフェニコール-チアムフェニコール耐性、および耐性が検出された場合のフッ素化類似体の使用を研究するために使用されています
生物化学的/生理学的作用
チアムフェニコールは、シトクロムcオキシダーゼなどのタンパク質のミトコンドリアタンパク質合成を阻害します。
包装
1 g、5 g、25 g
その他情報
容器は固く閉め、乾燥した、通気の良い場所で保管してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T0261-5G:
T0261-1G:
T0261-VAR:
T0261-BULK:
T0261-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A S Latif
The British journal of venereal diseases, 58(1), 54-55 (1982-02-01)
Thiamphenicol was used to treat 547 men with chancroid. An oral dose of 2.5g was given on the first day and a further dose of 1.25g a week later if the lesions had not healed. Eighty-seven (15.9%) patients defaulted from
Yang Liu et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 56(3), 1650-1654 (2011-12-29)
The multiresistance gene cfr was identified for the first time in an Enterococcus faecalis isolate of animal origin. The 32,388-bp plasmid pEF-01, which carried the cfr gene, was sequenced completely. Three copies of the insertion sequence IS1216 were identified in
Kevin S Lang et al.
Applied and environmental microbiology, 78(9), 3379-3386 (2012-02-22)
The multidrug resistance-encoding plasmids belonging to the IncA/C incompatibility group have recently emerged among Escherichia coli and Salmonella enterica strains in the United States. These plasmids have a unique genetic structure compared to other enterobacterial plasmid types, a broad host
Yang Wang et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 67(8), 1824-1827 (2012-05-12)
To investigate the presence and the genetic environment of the multiresistance gene cfr in Jeotgalicoccus pinnipedialis and Macrococcus caseolyticus from pigs. A total of 391 bacterial isolates with florfenicol MICs ≥16 mg/L were obtained from nasal swabs of 557 individual
D R Rezende et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 29(4), 559-570 (2012-01-14)
A validated method based on European and Brazilian legislation is reported. It is applicable to the simultaneous determination of chloramphenicol (CAP) and florfenicol (FF) by LC-MS/MS in liquid milk, milk powder and bovine muscle. The chromatographic analysis is completed in