アッセイ
≥98%
形状
powder
SMILES記法
Cl[H].COc1cc2CCN3C(=O)N(C)C(\C=C3c2cc1OC)=N\c4c(C)cc(C)cc4C
InChI
1S/C24H27N3O3.ClH/c1-14-9-15(2)23(16(3)10-14)25-22-13-19-18-12-21(30-6)20(29-5)11-17(18)7-8-27(19)24(28)26(22)4;/h9-13H,7-8H2,1-6H3;1H/b25-22+;
InChI Key
DTCZZBVPTHVXFA-OSMRDGEFSA-N
遺伝子情報
human ... PDE3A(5139) , PDE3B(5140)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T2057-10MG-PW:
T2057-10MG:
T2057-VAR:
T2057-BULK:
試験成績書(COA)
資料
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.