Merck
T6316
Pharmedチュービング
High grade for peristaltic pumps and cell culture, I.D. × O.D. 1/4 in. × 3/8 in.
別名:
Saint Gobain AY242017, Peristaltic Pump Tubing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.35
メーカー/製品名
Tygon AY242017
内径 × 外径
1/4 in. × 3/8 in.
詳細
  • Outlasts silicone tubing in peristaltic pumps by up to 30 times
  • Can be autoclaved repeatedly
  • Heat weldable for sterile access
  • Documented biocompatibility to the ISO 109993 standard
  • Meets USP Class VI, FDA, and NSF criteria
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1