由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
形状
solid
溶解性
DMSO: soluble 30 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccccc1-n2ccnc2
InChI
1S/C10H7F3N2/c11-10(12,13)8-3-1-2-4-9(8)15-6-5-14-7-15/h1-7H
InChI Key
WZBWBNCQUTXYEL-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS2B(201288) , NOS2C(645740) , NOS3(4846)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T7313-BULK:
T7313-100MG-PW:
T7313-100MG:
T7313-VAR:
試験成績書(COA)