Merck
Z4777
Sigma-Aldrich
ZK 200775 hydrate
≥98% (HPLC), powder
別名:
Fanapanel, MPQX, [[3,4-Dihydro-7-(4-morpholinyl)-2,3-dioxo-6-(trifluoromethyl)-1(2H)-quinoxalinyl]methyl]-phosphonic acid hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H15F3N3O6P · xH2O
CAS番号:
分子量:
409.25 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
off-white to light brown
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.OP(O)(=O)CN1C(=O)C(=O)Nc2cc(c(cc12)N3CCOCC3)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H15F3N3O6P.H2O/c15-14(16,17)8-5-9-11(6-10(8)19-1-3-26-4-2-19)20(7-27(23,24)25)13(22)12(21)18-9;/h5-6H,1-4,7H2,(H,18,21)(H2,23,24,25);1H2
InChI Key
RYQLMFHPDNKPKY-UHFFFAOYSA-N
詳細
ZK 200775 is a selective AMPA/kainite receptor antagonist with very low affinity for NMDA associated binding sites (Ki for CNQX binding site = 32 nM vs. 2.8 uM for DCKA binding site.) ZK 200775 displays superior PK and safety profiles in in vivo studies compared to quinoxalinedione antagonists such as NBQX, showing no effects on motor behavior or cardiac events at efficacious doses in rat. Additionally, unlike other quinoxalinediones, ZK 200775 is water soluble, making this a desirable tool compound for in vivo studies.
特徴および利点
This compound is featured on the Glutamate Receptors (Ion Channel Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Z4777-VAR:
Z4777-BULK:
Z4777-10MG:
Z4777-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
お客様の研究ニーズを満たす、イオンチャネルファミリーグルタミン酸受容体に関連した多数の製品をご用意しています。
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.