Merck
Z729027
Hettich® 1324ローター用バケット
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R, Bucket for Rotor 1324 (Z722790)
別名:
Hettich® 遠心分離バケット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103910
NACRES:
NB.22
特徴
Holds 1 x 50 mL tubes
Holds 4 x 2.6 - 15 mL tubes
Holds 5 x 5 - 7 mL tubes
メーカー/製品名
Hettich 1398
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with Rotor 1324
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • バケット1398(Z729027)はどのフタとも互換性がありません。
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)