Merck
Z743431
Laser Cryo-Tags® sidewall
assorted colors, size 1.50 in. × 0.25 in., pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
別名:
cryogenic plate labels, freezer labels
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103032
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
メーカー/製品名
Diversified Biotech RNBW-2400
テクニック
cryopreservation: suitable
サイズ
1.50 in. × 0.25 in.
assorted colors
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sidewall Cryo-Tags for laser printers withstand both long term cryogenic storage conditions and conventional freezer storage.  These labels are chemically inert with a solvent resistant adhesive that will adhere to croygenic multiwell plates.  Cryo-Tags also withstand flash/snap freezing in liquid nitrogen, boiling water baths at 100°C and dry heat up to 150°C.
法的情報
D-230 is a registered trademark of Texaco
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1