Merck
すべての画像(16)
主要文書
安全性情報
ZRB1281
Sigma-Aldrich
抗Trk-B抗体 クローン2B22 ZooMAb® ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
BDNF/NT-3成長因子受容体, EC:2.7.10.1, GP145-TrkB, TrkBチロシンキナーゼ, トロポミオシン関連キナーゼB, 神経栄養性チロシンキナーゼ受容体2型
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2B22, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 92 kDa
observed mol wt ~80 kDa
交差性
rat, human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NTRK2(4915)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン2B22は、Trk-Bを特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。細胞外ドメインに由来する18アミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトTrk-B(BDNF受容体)の細胞外ドメインに相当するHisタグ付きリコンビナント・タンパク質。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、BDNF組換えタンパク質、マウス脳およびラット脳溶解物においてTrk-Bを検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:1,000で使用、ヒト大脳皮質組織切片においてヒト組換えTrk-Bを検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、ヒト組換えTrk-B断片にKD値 6.8 x 10^(-7)で結合しました。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、E18皮質細胞とPC12細胞においてTrk-Bを検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください
抗Trk-B クローン2B22 ZooMAb (カタログ番号:ZRB1281)は、Trk-Bを特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
BDNF/NT-3成長因子受容体(UniProt: Q16620;別名EC:2.7.10.1、GP145-TrkB、Trk-B、神経栄養性チロシンキナーゼ受容体2型、TrkBチロシンキナーゼ、トロポミオシン関連キナーゼB)は、ヒトではNTRK2(別名TRKB)遺伝子(Gene ID: 4915)によってコードされます。TrkBは1回貫通I型膜タンパク質であり、リガンド結合によりエンドソームに取り込まれます。シグナルペプチド(aa 1-31)を有して合成された後、このペプチドが切断され、細胞外ドメイン(aa 32-430)、膜貫通ドメイン(aa 431-454)、細胞質ドメイン(aa 455-822)を有する成熟型になります。TrkBは、ニューロンの生存、増殖、移動、分化とシナプス形成および可塑性の調節を介して、中枢神経系および末梢神経系の発生と成熟に関与する、受容体チロシンキナーゼです。中枢神経系では、大脳皮質、海馬、視床、脈絡叢、小脳顆粒層、脳幹、脊髄において発現が認められます。末梢神経系では、多数の脳神経節、眼神経、前庭、さまざまな顔面構造において発現します。リガンドの結合によりホモ二量体化し、自己リン酸化を起こして活性化します。続いて、特徴的な重複するシグナル伝達カスケードを調節する、SHC1、FRS2、SH2B1、SH2B2、PLCG1などのいくつかの下流エフェクターを動員、リン酸化、あるいは活性化することができます。TrkBは、グリア細胞におけるニュートロフィン依存性カルシウムシグナル伝達に関与し、ニューロンとグリアの間の情報交換を仲介することも報告されています。TrkB受容体にBDNFが結合すると、チロシン816がリン酸化され、ホスホリパーゼCγが結合できるようになり、シグナル伝達カスケードが活性化されます。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1281-4X25UL:
ZRB1281-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)