Merck
すべての画像(29)
主要文書
安全性情報
ZRB1648
Sigma-Aldrich
抗ATG9A抗体 クローン5B11 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
APG9様1, オートファジー関連タンパク質9A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5B11, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 94.45 kDa
observed mol wt ~110 kDa
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
canine, bovine
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10-1:100
western blot: suitable using 1:1,000
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製され、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理されています。研究者の皆様に使用していただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。次世代の抗体ZooMAbリコンビナント抗体を是非ご利用ください。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン5B11は、ヒトオートファジー関連タンパク質9Aを特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端領域に由来する16個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒトオートファジー関連タンパク質9AのC末端領域に由来する16個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、HepG2細胞ライセート中のATG9Aを検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:10で使用、ヒトの脾臓および腎臓の組織切片のATG9Aを検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:1,000で使用、HepG2細胞のATG9Aを検出できます。
抗ATG9A クローン5B11 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1648)は、オートファジー関連タンパク質9Aを特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
オートファジー関連タンパク質9A(UniProt:Q7Z3C6、別名:APG9様1、ATG9)は、ヒトATG9A(別名:APG9L1)遺伝子(Gene ID:79065)によってコードされています。ATG9Aは、オートファジーや細胞質から空胞への輸送小胞形成に関与するマルチパス膜タンパク質です。プレオートファゴソーム構造体/ファゴフォア形成部位の構築において重要な役割を果たしています。コアオートファジー関連タンパク質の中で、ATG9Aは唯一の複数回膜貫通型タンパク質です。N末端ドメインとC末端ドメインはいずれも細胞質に露出しています。そのN末端領域(aa 1-36)はオートファゴソーム形成での役割を果たすために重要であり、この領域はオートファジーとゴルジ局在の両方に必要です。この領域には、二酸モチーフ(aa 5-7)、チロシンベースモチーフ(aa 8-11)、ジロイシンベースモチーフ(aa 22-27)として知られるソーティングモチーフも含まれています。哺乳類細胞で、ATG9Aは主にトランスゴルジ網とエンドソーム系に局在しています。ATG9Aは、トランスゴルジ網とエンドソーム系との間を小胞輸送を介して循環することが示されています。ATG9Aは、栄養豊富条件下でトランスゴルジ網とエンドソーム系を往来しますが、オートファジーが誘導されると一時的にオートファゴソームに局在します。アミノ酸飢餓下またはラパマイシン処理により、ATG9Aが近傍核クラスタープールから末梢に分散した細胞質プールへ再分布することが示されています。チロシンベースとジロイシンベースのソーティングモチーフの両方が欠損した変異型ATG9Aは、栄養枯渇条件下で、ゴルジ体への局在減少とリサイクルエンドソームへの異常蓄積を示します。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参照:Imai, K., et al. (2016). J. Cell Sci. 129(20); 3781-3791)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1648-25UL:
ZRB1648-3X25UL:
ZRB1648-4X25UL:
ZRB1648-2X25UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Belinda S Hall et al.
Autophagy, 18(4), 841-859 (2021-08-24)
The Mycobacterium ulcerans exotoxin, mycolactone, is responsible for the immunosuppression and tissue necrosis that characterizes Buruli ulcer. Mycolactone inhibits SEC61-dependent co-translational translocation of proteins into the endoplasmic reticulum and the resultant cytosolic translation triggers degradation of mislocalized proteins by the