Merck
1505-U
Supelco
GCパック(コート処理)
phase 1.5% OV-225 + 1% H3PO4, matrix 60/80 Carbopack B support, bottle of 10 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
SB.54
包装
bottle of 10 g
品質水準
パラメーター
60-220 °C temp. limit
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
マトリックス
60/80 Carbopack B support
マトリックス活性基
1.5% OV-225 + 1% H3PO4 phase
カラムタイプ
packed GC
適合性
for analyte group amines
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
独自のカラムに充填しようとするお客様がそのまま使用可能なコーティング済みのパッキングです。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1505-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)