Merck
23238
Supelco
Screw cap
black phenolic hole cap (with polyseal liner), thread for 20-400, pkg of 144 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
black phenolic hole cap (with polyseal liner)
包装
pkg of 144 ea
フィッティング
thread for 20-400
適合性
for use with 30 mL (32 × 80 mm) ~ For Bottle (Volume and Dimensions): 60 mL (38 × 95 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Screw caps are available as hole caps for use with sealing septa. Black phenolic hole cap (with polyseal liner, thread 20-400) can withstand a temperature of 149°C.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)