Merck
23632
Supelco
"Y" GlasSealコネクター、融合シリカ
pkg of 3 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
包装
pkg of 3 ea
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
直径が同じまたは異なる3本のフューズドシリカチューブを、工具を使用せずに素早く接続します。漏れのない接続材は、試料を2つのカラムに分けたり、カラムの溶出ガスを2つの検出器に分けたりするのに役立ちます。不活性な内面のためにシラン化されています。内径0.10~0.53 mmのフューズドシリカチューブに使用します。
アプリケーション
「Y」グラスシールコネクターは、必須アミノ酸メチルエステルのキラリティ分析のためのキャピラリーガスクロマトグラフィー-電子アンテノグラフィー検出(GC-EAD)で使用できます。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Essential amino acid methyl esters: major sex pheromone components of the cranberry white grub, Phyllophaga anxia (Coleoptera: Scarabaeidae).
Zhang A
Journal of Chemical Ecology, 23 (1), 231-245 (1997)