Merck
27470-U
Supelco
Vials, screw top with solid cap with aluminum liner, preassembled, pkg of 100
volume 7 mL, amber glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, thread for 15-425
別名:
PK100 7ML AMBER S/T VIAL, SOLID CAP W/ALUMINUM LINER
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
aluminum liner
amber glass vial
black phenolic solid cap
特徴
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
17 mm × 60 mm
容量
7 mL
フィッティング
thread for 15-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)