物質
PTFE/silicone septa
gold seal
包装
pkg of 100 ea
外径
20 mm
直径×厚み
20 mm × 3 mm
適合性
for use with 20mm crimp seal vial
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The BiMetal caps are made of both tin and aluminum and are easier to crimp than tin 20mm seals. The sealing surface is aluminum and the inner diameter is made of tin to add the magnetic surface. These caps are available in a variety of colors.
その他情報
BiMetalクリンプシールを外すには、プライヤー型キャップ外し(部品番号33283)をお勧めします。キャップ外しの機構によりプライヤー型キャップ外しは安価で、この用途ではハンドデキャッパー(部品番号33183)よりうまく機能します。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)