物質
polypropylene tube
品質水準
特徴
endcapped
組成
bed wt., 100 mg
包装
pk of 108
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
1 mL
マトリックス活性基
SCX phase
SCX
直径
40-45 μm
ポアサイズ
60 Å
アプリケーション
food and beverages
分離法
ion exchange
ion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Supelclean™ LC-SCX SPE Tubes consist of sulfonic acid bonded silica with Na+ counterions. They can be used for the strong cation exchange of cations, antibiotics, drugs, organic bases, amino acids, catecholamines, herbicides, nucleic acids and bases, nucleosides, and surfactants.
アプリケーション
Supelclean™ LC-SCX SPE Tube may be used for the solid-phase extraction of β-agonist compounds in feed samples and adulterants in slimming functional foods prior to their quantification by chromatographic techniques.
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
A GC-EI-MS-MS Method for Simultaneous Determination of Seven Adulterants in Slimming Functional Foods.
Li Y, et al.
Journal of Chromatographic Science, 50(10), 928-933 (2012)
Simultaneous determination of cimaterol, salbutamol, terbutaline and ractopamine in feed by SPE coupled to UPLC.
Qu CH, et al.
Chromatographia, 73(3-4), 243-249 (2011)
プロトコル
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.