製品名
Ascentis® Express Peptide ES-C18, 2.7 μm HPLCカラム, 2.7 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped: no
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
パラメーター
≤100 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
3 cm × 4.6 mm
表面積
90 m2/g
不純物
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
160 Å
動作pH範囲
1-9
分離法
reversed phase
アプリケーション
ガードカートリッジ
必要ですが提供されていません
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Choose Ascentis® Express Peptide ES-C18 U/HPLC Columns based on Fused-Core® technology for fast and efficient separation of high-molecular weight compounds, such as peptides and small proteins. With a 2.7 µm particle size and rigorous testing, these columns offer reliable results and high efficiency.
Chromatograms
application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)