安全性情報
54039-U
Supelco
SPE tube
10%AGNO3/44%H2SO4/SI, volume 12mL
別名:
12mL 10% 硝酸銀/44% 硫酸 SPE チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
製品名
12mL 10%AGNO3/44%H2SO4/SI SPE チューブ, pk of 20 ea
包装
pk of 20 ea
品質水準
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
food and beverages
保管温度
2-8°C
ピクトグラム
Health hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
54039-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)